Tisk…
1,2-Cyclohexanediol cis- and trans-mixture ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Cyclohexane-1,2-diol
A18572.09 A18572.18
A18572.09EA 1480 CZK
A18572.09 A18572.18
1,2-Cyclohexanediol cis- and trans-mixture ≥98%
1,2-Cyclohexanediol
Purity: 98% CAS No.: 931-17-9 Molecular Formula: C6H12O2 Formula Weight: 116.16 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 72-76° Boiling Point: 118-120°/10mm MDL No.: MFCD00003861
Vzorec: C₆H₁₂O₂
MW: 116.16
Bod varu: 118…120 °C (10 mmHg)
Bod tání: 72…76 °C
Hustota: 0.948 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003861
CAS číslo: 931-17-9
EINECS: 213-229-8