Tisk…

1,2-Diaminocyclohexane, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ100

132551-1L 132551-250ML 132551-50ML
SIAL132551-1LEA 3430 CZK
SIAL132551-1L SIAL132551-250ML SIAL132551-50ML
1,2-Diaminocyclohexane, Sigma-Aldrich®
1,2-Diaminocyclohexane
Vzorec: C₆H₁₄N₂
Bod varu: 192 °C (1013 hPa)
Bod tání: 41…44 °C
Hustota: 0,93 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00001491
CAS číslo: 694-83-7
EINECS: 211-776-7

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR