Tisk…
Dekahydronaftalen (směs cis a trans izomerů) 98%, Reagent Grade
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Decalin, Bicyclo[4.4.0]decane, Decahydronaphthalene
D251-20L D251-4L
D251-20LEA 42670 CZK
D251-20L D251-4L
Dekahydronaftalen (směs cis a trans izomerů) 98%, Reagent Grade
Dekahydronaftalen (směs cis a trans izomerů)
  • ≥95% for general laboratory use.
Vzorec: C₁₀H₁₈
MW: 138,25 g/mol
Bod varu: 4,9 %(V)
Bod tání: -40 °C (1,013 hPa)
Hustota: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 57 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004130
CAS číslo: 91-17-8
EINECS: 202-046-9
UN: 1147
ADR: 3,III
Merck Index: 13,02866
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=41b5fff8aa81be0e42af177a8f0e3ac149943c6e&vid=ca9f3c5d71ac621a6216f8b8b28d7cb27b29fd84&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Vapor Pressure 42 mmHg ( 92 °C)
Identity (IR) complying
Assay on cis/trans-isomers (GC) Min. 97.5 %
Explosion Limit 0.7-4.9 %, 100 °F
Refractive Index n20/D 1.474 (lit.)
Vapor Density 4.76 (vs air)