Tisk…
Dekahydronaftalen (směs cis a trans izomerů), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Decalin, Bicyclo[4.4.0]decane, Decahydronaphthalene
M-Clarity™ quality level = MQ100
294772-100ML 294772-1L 294772-2L
SIAL294772-100MLEA 3040 CZK
SIAL294772-100ML SIAL294772-1L SIAL294772-2L
Dekahydronaftalen (směs cis a trans izomerů), Sigma-Aldrich®
Dekahydronaftalen (směs cis a trans izomerů)
Vzorec: C₁₀H₁₈
MW: 138.25
Bod varu: 189…191 °C (1013 hPa)
Bod tání: ∼–40 °C
Hustota: 0.8696 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 57
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004130
CAS číslo: 91-17-8
EINECS: 202-046-9
UN: 1147
ADR: 3 III
Merck Index: 13,02866
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=41b5fff8aa81be0e42af177a8f0e3ac149943c6e&vid=ca9f3c5d71ac621a6216f8b8b28d7cb27b29fd84&prid=web&clid=SAPDAM