Tisk…
1,5-Cyclooctadiene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Cycloocta-1,5-diene
M-Clarity™ quality level = MQ100
C109207-100ML C109207-1L C109207-4L C109207-500ML
SIALC109207-100MLEA 1460 CZK
SIALC109207-100ML SIALC109207-1L SIALC109207-4L SIALC109207-500ML
1,5-Cyclooctadiene, Sigma-Aldrich®
1,5-Cyclooctadiene
Vzorec: C₈H₁₂
Bod varu: 151 °C (1013 hPa)
Bod tání: –69 °C
Hustota: 0,8811 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00001752
CAS číslo: 111-78-4
EINECS: 203-907-1
UN: 2520
ADR: 3,III