Tisk…
1,5-Cyclooctadiene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
246050-100ML 246050-800ML
SIAL246050-100MLEA 1660 CZK
SIAL246050-100ML SIAL246050-800ML
1,5-Cyclooctadiene, Sigma-Aldrich®
1,5-Cyclooctadiene
Vzorec: C₈H₁₂
Bod varu: 151 °C (1013 hPa)
Bod tání: –69 °C
Hustota: 0,8811 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00001752
CAS číslo: 111-78-4
EINECS: 203-907-1
UN: 2520
ADR: 3,III