Dekahydronaftalen (směs cis a trans izomerů) cis- and trans-mixture, anhydrous 99%, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
406171000
406170010
406171000.EA
1570
CZK
406171000.
406170010.
Dekahydronaftalen (směs cis a trans izomerů) cis- and trans-mixture, anhydrous 99%, AcroSeal®
Dekahydronaftalen (směs cis a trans izomerů)
Vzorec:
C₁₀H₁₈ Bod varu: 187 °C (760 mmHg) Bod tání: –31 °C Hustota: 0,89 g/cm³ Bod vzplanutí: 58 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004130 CAS číslo: 91-17-8 EINECS: 202-046-9 UN: 1147 ADR: 3,III Merck Index: 13,02866 |
|
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.005 % |
GC | ≥98.5 % (mixture of cis and trans) |