Tisk…
Dekahydronaftalen (směs cis a trans izomerů) cis- and trans-mixture 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Decalin, Bicyclo[4.4.0]decane, Decahydronaphthalene
111840010 111840025 111840050 111845000 111840250
ACRO111840010EA 3200 CZK
ACRO111840010 ACRO111840025 ACRO111840050 ACRO111845000 ACRO111840250
Dekahydronaftalen (směs cis a trans izomerů) cis- and trans-mixture 98%
Dekahydronaftalen (směs cis a trans izomerů)
Vzorec: C₁₀H₁₈
MW: 138,25 g/mol
Bod varu: 187 °C (760 mmHg)
Bod tání: –31 °C
Hustota: 0,89 g/cm³
Bod vzplanutí: 58 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004130
CAS číslo: 91-17-8
EINECS: 202-046-9
UN: 1147
ADR: 3,III
Merck Index: 13,02866
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=41b5fff8aa81be0e42af177a8f0e3ac149943c6e&vid=ca9f3c5d71ac621a6216f8b8b28d7cb27b29fd84&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4730 to 1.4760 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥97.5 %
Color scale ≤10 APHA