Tisk…
trans-1,2-Diphenylpropene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
A15351.06 A15351.14
A15351.06EA 2540 CZK
A15351.06 A15351.14
trans-1,2-Diphenylpropene ≥98%
trans-1,2-Diphenylpropene
Purity: 98% CAS No.: 833-81-8 Molecular Formula: C15H14 Formula Weight: 194.28 Melting Point: 79-82° Beilstein Reference: 1906425
Vzorec: C₁₅H₁₄
Bod tání: 79…82 °C
Hustota: 0,986
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00026343
CAS číslo: 833-81-8
EINECS: 212-300-0