4-Hydroxychalcone ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A15307.06
A15307.14
A15307.06EA
1390
CZK
A15307.06
A15307.14
4-Hydroxychalcone ≥97%
4-Hydroxychalcone
Purity: 97%
CAS No.: 20426-12-4
Molecular Formula: C15H12O2
Formula Weight: 224.26
Melting Point: 183-185°
Beilstein Reference: 2049155
Vzorec:
C₁₅H₁₂O₂ Bod tání: 183…185 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00016488 CAS číslo: 20426-12-4 |