2-Hydroxychalcone ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A12851.06
A12851.14
A12851.06EA
1250
CZK
A12851.06
A12851.14
2-Hydroxychalcone ≥98%
2-Hydroxychalcone
Purity: 98+%
CAS No.: 644-78-0
Molecular Formula: C15H12O2
Formula Weight: 224.26
Melting Point: ca 154° dec.
Beilstein Reference: 2049134
Vzorec:
C₁₅H₁₂O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00016449 CAS číslo: 644-78-0 EINECS: 211-422-1 |