4-Methoxychalcone ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
L03319.06
L03319.14
L03319.06EA
694
CZK
L03319.06
L03319.14
4-Methoxychalcone ≥97%
4-Methoxychalcone
Purity: 97%
CAS No.: 959-33-1
Molecular Formula: C16H14O2
Formula Weight: 238.29
Melting Point: 73-76°
Beilstein Reference: 978742
Vzorec:
C₁₆H₁₄O₂ Bod varu: 187 °C (19 mmHg) Bod tání: 73…76 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00017179 CAS číslo: 959-33-1 EINECS: 213-499-7 |