2-Nitrochalcone ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A17763.06
A17763.14
A17763.06EA
1500
CZK
A17763.06
A17763.14
2-Nitrochalcone ≥97%
2-Nitrochalcone
Purity: 97%
CAS No.: 7473-93-0
Molecular Formula: C15H11NO3
Formula Weight: 253.26
Melting Point: 124-128°
MDL No.: MFCD00031069
Vzorec:
C₁₅H₁₁NO₃ Bod tání: 124…128 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00031069 CAS číslo: 7473-93-0 |