Tisk…
4-Propenylveratrole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 4-(1-Propenyl)pyrocatechol dimethyl ether, 4-(1-Propenyl)-1,2-dimethoxybenzene, 1,2-Dimethoxy-4-Propenylbenzene, 1,2-Dimethoxy-4-(1-propenyl)benzene, Methyl isoeugenol, O-Methyl Isoeugenol
M-Clarity™ quality level = MQ300
W247618-10KG-K W247618-1KG-K W247618-250G-K
SIALW247618-10KG-KEA 37150 CZK
SIALW247618-10KG-K SIALW247618-1KG-K SIALW247618-250G-K
4-Propenylveratrole, Sigma-Aldrich®
4-Propenylveratrole
Vzorec: C₁₁H₁₄O₂
MW: 178,23 g/mol
Hustota: 1,06 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00009282
CAS číslo: 93-16-3
EINECS: 202-224-6