Tisk…
Isoeugenol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Propenylguaiacol, 4-Hydroxy-3-methoxy-1-propenylbenzene, 2-Methoxy-4-(prop-1-en-1-yl)phenol
M-Clarity™ quality level = MQ300
W246808-10KG-K W246808-1KG-K
SIALW246808-10KG-KEA 39290 CZK
SIALW246808-10KG-K SIALW246808-1KG-K
Isoeugenol, Sigma-Aldrich®
Isoeugenol
Vzorec: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,2 g/mol
Bod varu: 266 °C (1013 hPa)
Bod tání: –10 °C
Hustota: 1,09 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 112 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009285
CAS číslo: 97-54-1
EINECS: 202-590-7
Merck Index: 13,05189