Tisk…
Isoeugenol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Propenylguaiacol, 4-Hydroxy-3-methoxy-1-propenylbenzene, 2-Methoxy-4-(prop-1-en-1-yl)phenol
M-Clarity™ quality level = MQ100
I17206-100G I17206-5G
SIALI17206-100GEA 1690 CZK
SIALI17206-100G SIALI17206-5G
Isoeugenol, Sigma-Aldrich®
Isoeugenol
Vzorec: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164.2
Bod varu: 266
Bod tání: –10 °C
Hustota: 1.09 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 112
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009285
CAS číslo: 97-54-1
EINECS: 202-590-7
Merck Index: 13,05189