Isoeugenol cis- and trans-mixture ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Propenylguaiacol, 4-Hydroxy-3-methoxy-1-propenylbenzene, 2-Methoxy-4-(prop-1-en-1-yl)phenol
B24541.14
B24541.22
B24541.36
B24541.14EA
879
CZK
B24541.14
B24541.22
B24541.36
Isoeugenol cis- and trans-mixture ≥98%
Isoeugenol
Purity: 98+%
CAS No.: 97-54-1
Molecular Formula: C10H12O2
Formula Weight: 164.21
Flash Point: 134°(273°F)
Refractive Index: 1.5770
Melting Point: -10°
Boiling Point: 266-268°
Beilstein Reference: 1909602
Merck Reference: 14,5171
MDL No.: MFCD00009285
Vzorec:
C₁₀H₁₂O₂ MW: 164,2 g/mol Bod varu: 266…268 °C Bod tání: –10 °C Hustota: 1,080 Bod vzplanutí: 134 °C (273 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009285 CAS číslo: 97-54-1 EINECS: 202-590-7 Merck Index: 14,5171 |