Tisk…
Isoeugenol cis- and trans-mixture 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Propenylguaiacol, 4-Hydroxy-3-methoxy-1-propenylbenzene, 2-Methoxy-4-(prop-1-en-1-yl)phenol
122570050 122571000 122575000
ACRO122570050EA 1090 CZK
ACRO122570050 ACRO122571000 ACRO122575000
Isoeugenol cis- and trans-mixture 98+%
Isoeugenol
Vzorec: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164.2
Bod varu: 266
Bod tání: 19…23 °C
Hustota: 1.09 g/cm³
Bod vzplanutí: 150 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009285
CAS číslo: 97-54-1
EINECS: 202-590-7
Merck Index: 13,05189
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5750 to 1.5790 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %