Tisk…
2-Methyl-2-pentenal, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W319406-1KG-K W319406-4KG-K
SIALW319406-1KG-KEA 5840 CZK
SIALW319406-1KG-K SIALW319406-4KG-K
2-Methyl-2-pentenal, Sigma-Aldrich®
2-Methyl-2-pentenal
Vzorec: C₆H₁₀O
Bod varu: 135…138 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,855 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006978
CAS číslo: 623-36-9
EINECS: 210-789-5
UN: 1988
ADR: 3,III