Tisk…
2-Pentene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
143774-100G 143774-25G
SIAL143774-100GEA 10410 CZK
SIAL143774-100G SIAL143774-25G
2-Pentene, Sigma-Aldrich®
2-Pentene
Vzorec: C₅H₁₀
Bod varu: 37 °C (1013 hPa)
Bod tání: –140 °C
Hustota: 0,658 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009384
CAS číslo: 109-68-2
EINECS: 203-695-0
UN: 3295
ADR: 3,II
Merck Index: 12,07263