Tisk…
terc.butyl-4-methoxyfenol (směs izomerů), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: tert-Butyl-4-methoxyphenol, BHA, tert-Butyl-4-hydroxyanisole, Butylhydroxyanisole, 2(3)-tert-Butyl-4-methoxyphenol, Butylated hydroxyanisole
M-Clarity™ quality level = MQ300
W218308-5KG-K W218308-100G-K W218308-1KG-K
SIALW218308-5KG-KEA 10360 CZK
SIALW218308-5KG-K SIALW218308-100G-K SIALW218308-1KG-K
terc.butyl-4-methoxyfenol (směs izomerů), Sigma-Aldrich®
terc.butyl-4-methoxyfenol (směs izomerů)
Vzorec: C₁₁H₁₆O₂
MW: 180.25
Bod varu: 264
Bod tání: 48…55 °C
Hustota: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 156
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01779059
CAS číslo: 25013-16-5
EINECS: 246-563-8
Merck Index: 12,01582