Tisk…
Crotyl alcohol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2-Buten-1-ol, 1-Hydroxy-2-butene
M-Clarity™ quality level = MQ200
C86006-100ML C86006-25ML
SIALC86006-100MLEA 5580 CZK
SIALC86006-100ML SIALC86006-25ML
Crotyl alcohol, Sigma-Aldrich®
Crotyl alcohol
Vzorec: C₄H₈O
Bod varu: 120 °C (1013 hPa)
Bod tání: < –30 °C
Hustota: 0,8726 g/cm³ (0 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002923
CAS číslo: 6117-91-5
EINECS: 228-086-7
UN: 1987
ADR: 3,III
Merck Index: 13,02629