terc.butyl-4-methoxyfenol (směs izomerů), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
tert-Butyl-4-methoxyphenol, BHA, tert-Butyl-4-hydroxyanisole, Butylhydroxyanisole, 2(3)-tert-Butyl-4-methoxyphenol, Butylated hydroxyanisole
B1253-100G
B1253-500G
B1253-5G
SIALB1253-100GEA
1380
CZK
SIALB1253-100G
SIALB1253-500G
SIALB1253-5G
terc.butyl-4-methoxyfenol (směs izomerů), Sigma-Aldrich®
terc.butyl-4-methoxyfenol (směs izomerů)
Vzorec:
C₁₁H₁₆O₂ MW: 180.25 Bod varu: 264 Bod tání: 48…55 °C Hustota: 1.05 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 156 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01779059 CAS číslo: 25013-16-5 EINECS: 246-563-8 Merck Index: 12,01582 |