Tisk…
2-tert-Butyl-4-methoxyphenol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1-(Dimethylethyl)-2-hydroxy-5-methoxybenzol, 3-BHA, 3-tert-Butyl-4-hydroxyanisol, Butylhydroxyanisol, Butylhydroxyanisole
20021-100G 20021-500G
SIAL20021-100GEA 2040 CZK
SIAL20021-100G SIAL20021-500G
2-tert-Butyl-4-methoxyphenol, Sigma-Aldrich®
2-tert-Butyl-4-methoxyphenol
Vzorec: C₁₁H₁₆O₂
MW: 180.25
Bod varu: 267…269 °C (1013 hPa)
Bod tání: 60…61 °C
Hustota: 1.0587 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00040484
CAS číslo: 121-00-6
EINECS: 204-442-7