Ethyl propenyl ether, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Ethyl 1-Propenyl ether
364045-10G
364045-25G
SIAL364045-10GEA
3740
CZK
SIAL364045-10G
SIAL364045-25G
Ethyl propenyl ether, Sigma-Aldrich®
Ethyl propenyl ether
Vzorec:
C₅H₁₀O MW: 86,13 g/mol Bod varu: 55…65 °C (1013 hPa) Hustota: 0,7951 g/cm³ (0 °C) |
MDL Number:
MFCD00015184 CAS číslo: 928-55-2 EINECS: 213-176-0 UN: 3271 ADR: 3,II |