Tisk…
terc.butyl-4-methoxyfenol (směs izomerů) ≥96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: tert-Butyl-4-methoxyphenol, BHA, tert-Butyl-4-hydroxyanisole, Butylhydroxyanisole, 2(3)-tert-Butyl-4-methoxyphenol, Butylated hydroxyanisole
B23530.0B B23530.18 B23530.30
B23530.0BEA 8860 CZK
B23530.0B B23530.18 B23530.30
terc.butyl-4-methoxyfenol (směs izomerů) ≥96%
terc.butyl-4-methoxyfenol (směs izomerů)
Purity: 96% CAS No.: 25013-16-5 Molecular Formula: C11H16O2 Formula Weight: 180.25 Melting Point: 55-65° Merck Reference: 14,1547 MDL No.: MFCD01779059
Vzorec: C₁₁H₁₆O₂
MW: 180.25
Bod varu: 264
Bod tání: 55…65 °C
Hustota: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 156
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01779059
CAS číslo: 25013-16-5
EINECS: 246-563-8
Merck Index: 14,1547