terc.butyl-4-methoxyfenol (směs izomerů) 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
tert-Butyl-4-methoxyphenol, BHA, tert-Butyl-4-hydroxyanisole, Butylhydroxyanisole, 2(3)-tert-Butyl-4-methoxyphenol, Butylated hydroxyanisole
235231000
235235000
235230025
ACRO235231000EA
1330
CZK
ACRO235231000
ACRO235235000
ACRO235230025
terc.butyl-4-methoxyfenol (směs izomerů) 96%
terc.butyl-4-methoxyfenol (směs izomerů)
Vzorec:
C₁₁H₁₆O₂ MW: 180.25 Bod varu: 268 °C (760 mmHg) Bod tání: 48…55 °C Bod vzplanutí: 113 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01779059 CAS číslo: 25013-16-5 EINECS: 246-563-8 Merck Index: 12,01582 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to light yellow Crystals or flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥95 % |