Tisk…
1,2-Dichloroethylene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
D62403-100ML D62403-25ML
SIALD62403-100MLEA 8050 CZK
SIALD62403-100ML SIALD62403-25ML
1,2-Dichloroethylene, Sigma-Aldrich®
1,2-Dichloroethylene
Vzorec: C₂H₂Cl₂
MW: 96,94 g/mol
Bod varu: 48 °C (1013 hPa)
Bod tání: –80 °C
Hustota: 1,252 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 6 °C
CAS číslo: 540-59-0
EINECS: 208-750-2
UN: 1150
ADR: 3,II
Merck Index: 12,00093