7,8-Epoxyoctene ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1,2-Epoxy-7-octene
L07033.06
L07033.14
L07033.06EA
1220
CZK
L07033.06
L07033.14
7,8-Epoxyoctene ≥97%
7,8-Epoxyoctene
Purity: 97%
CAS No.: 19600-63-6
Molecular Formula: C8H14O
Formula Weight: 126.20
Flash Point: 38°(100°F)
Refractive Index: 1.4350
Boiling Point: 167°
Beilstein Reference: 1305290
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00005156
Vzorec:
C₈H₁₄O MW: 126,2 g/mol Bod varu: 167 °C Hustota: 0,850 Bod vzplanutí: 38 °C (100 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005156 CAS číslo: 19600-63-6 EINECS: 243-178-7 ADR: 3,III |