Tisk…

trans-2-Decenal (synthetic) ≥95% FCC, FG (Halal, Kosher), Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování

Synonyms: trans-2-Decenal, (E)-2-Decenal, (E)-Dec-2-enal

M-Clarity™ quality level = MQ300

W236608-1KG-K W236608-200G-K
SIALW236608-1KG-KEA 21090 CZK
SIALW236608-1KG-K SIALW236608-200G-K
trans-2-Decenal (synthetic) ≥95% FCC, FG (Halal, Kosher), Sigma-Aldrich®
trans-2-Decenal
Vzorec: C₁₀H₁₈O
Bod varu: 78…80 °C (3 mmHg) (lit.)
Hustota: 0,841 g/mL (25 °C) (lit.)
Bod vzplanutí: 96 °C
MDL Number: MFCD00014679
CAS číslo: 3913-81-3
EINECS: 223-472-1
UN: 3082
ADR: 9,III

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR