2-Bromo-2-butene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
215562-100G
215562-25G
SIAL215562-100GEA
7800
CZK
SIAL215562-100G
SIAL215562-25G
2-Bromo-2-butene, Sigma-Aldrich®
2-Bromo-2-butene
Vzorec:
C₄H₇Br MW: 135 g/mol Bod varu: 82 °C (1013 hPa) Hustota: 1,32 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000141 CAS číslo: 13294-71-8 EINECS: 236-316-2 UN: 1993 ADR: 3,II |