Tisk…
1,5-Cyclooctadiene 99% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
297120010 297122500 297120025
ACRO297120010EA 3100 CZK
ACRO297120010 ACRO297122500 ACRO297120025
1,5-Cyclooctadiene 99% stabilizovaný
1,5-Cyclooctadiene
Vzorec: C₈H₁₂
Bod varu: 151 °C (101,3kPa)
Hustota: 0,88 g/cm³
Bod vzplanutí: 38 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001752
CAS číslo: 111-78-4
EINECS: 203-907-1
UN: 2520
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4920 to 1.4950 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer -4'-hydroxyphenyl)propionate