Tisk…
DL-Izoleucin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: H-DL-Ile-OH
M-Clarity™ quality level = MQ200
298689-10G 298689-50G
SIAL298689-10GEA 1570 CZK
SIAL298689-10G SIAL298689-50G
DL-Izoleucin, Sigma-Aldrich®
DL-Izoleucin
Vzorec: C₆H₁₃NO₂
MW: 131,17 g/mol
Bod tání: 275 °C
Hustota: 1,255 g/cm³ (–123.15 °C)
MDL Number: MFCD00004268
CAS číslo: 443-79-8
EINECS: 207-139-8
Merck Index: 13,05198