Tisk…
Molekulové síto A4, (0,4 nm, 4 Å), beads -8+12 (∼2 mm), with indicator
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Molecular sieve 0.4 nm, Molecular sieves pack 4A, Linde 4A, Sodium aluminium silicate
32256.30 32256.A1 32256.A7
32256.30EA 2400 CZK
32256.30 32256.A1 32256.A7
Molekulové síto A4, (0,4 nm, 4 Å), beads -8+12 (∼2 mm), with indicator
Molekulové síto A4, (0,4 nm, 4 Å)
Hustota: 1.1…2.2 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03457537
CAS číslo: 70955-01-0
UN: 3077
ADR: 9 III