Natronové vápno, AnalaR NORMAPUR® zA, indicator_with
Dodavatel: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
22666.293EA
2340
CZK
22666.293
22666.362
Natronové vápno, AnalaR NORMAPUR® zA, indicator_with
Natronové vápno
For absorbtion of acidic gas (CO₂)
This soda lime contains a new, more efficient saturation indicator. It changes from white to purple when saturated by CO₂
Storage Temperature:
Ambient |
MDL Number:
MFCD00134094 CAS číslo: 8006-28-8 Merck Index: 13,08640 |
Výsledky specifikačního testu
Particle size (2 - 5 mm) | Min. 78% |
Absorption capacity (as CO2) | Min. 19% |
Loss on drying (105°C) | 13 - 18 % |