Natronové vápno, with indicator
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.06733.0501
1.06733.2500
1.06733.0501EA
2690
CZK
1.06733.0501
1.06733.2500
Natronové vápno, with indicator
Natronové vápno
Storage Temperature:
Ambient |
MDL Number:
MFCD00134094 CAS číslo: 8006-28-8 UN: 1907 ADR: 8,III |