Tisk…
Natronové vápno, with indicator
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
44786.36 44786.A4
44786.36EA 5430 CZK
44786.36 44786.A4
Natronové vápno, with indicator
Natronové vápno
CAS No.: 8006-28-8 Physical Form: 8-12 Mesh Sensitivity: Air Sensitive and Hygroscopic Odour: Odourless Merck Reference: 14,8569 UN No.: 1907 MDL No.: MFCD00134094
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134094
CAS číslo: 8006-28-8
UN: 1907
ADR: 8,III
Merck Index: 14,8569