Tisk…
Natronové vápno ACS, with indicator
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
44697.36 44697.A4
44697.36EA 2400 CZK
44697.36 44697.A4
Natronové vápno ACS, with indicator
Natronové vápno
CAS No.: 8006-28-8 Physical Form: 4-8 Mesh Sensitivity: Air Sensitive and Hygroscopic Odour: Odourless Merck Reference: 14,8569 UN No.: 1907 MDL No.: MFCD00134094
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134094
CAS číslo: 8006-28-8
UN: 1907
ADR: 8,III
Merck Index: 14,8569