Tisk…
Ruthenium ≥99.99% (metals basis excluding Ca), powder, Premion® -200 mesh (max. 0.01% Ca)
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
44879.06 44879.03 44879.14
44879.06EA 19630 CZK
44879.06 44879.03 44879.14
Ruthenium ≥99.99% (metals basis excluding Ca), powder, Premion® -200 mesh (max. 0.01% Ca)
Ruthenium
Purity: 99.99+% CAS No.: 7440-18-8 Appearance: Grey Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011207
Vzorec: Ru
Bod varu: 3900 °C (1013 hPa)
Bod tání: 2310 °C
Hustota: 12,45 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011207
CAS číslo: 7440-18-8
EINECS: 231-127-1
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,08452