Tisk…

Ruthenium ≥99.9% (metals basis), powder -325 mesh

Dodavatel: Thermo Scientific
Varování

13994.04 13994.09 13994.18
13994.04EA 8170 CZK
13994.04 13994.09 13994.18
Ruthenium ≥99.9% (metals basis), powder -325 mesh
Ruthenium

Purity: 99.9% CAS No.: 7440-18-8 Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011207

Vzorec: Ru
Bod varu: 3900 °C (1013 hPa)
Bod tání: 2310 °C
Hustota: 12,45 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011207
CAS číslo: 7440-18-8
EINECS: 231-127-1
UN: 3089
ADR: 4.1,II
Merck Index: 12,08452

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR