Tisk…
Ruthenium ≥99.95% (metals basis), powder -200 mesh
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
12061.04 12061.09
12061.04EA 8170 CZK
12061.04 12061.09
Ruthenium ≥99.95% (metals basis), powder -200 mesh
Ruthenium
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-18-8 Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011207
Vzorec: Ru
Bod varu: 3900 °C (1013 hPa)
Bod tání: 2310 °C
Hustota: 12,45 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011207
CAS číslo: 7440-18-8
EINECS: 231-127-1
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,08452