Ruthenium ≤100 ppm ≥99.98% (metals basis excluding Ca), powder, Premion® -22 mesh
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
10667.06
10667.14
10667.06EA
20420
CZK
10667.06
10667.14
Ruthenium ≤100 ppm ≥99.98% (metals basis excluding Ca), powder, Premion® -22 mesh
Ruthenium
Purity: 99.98%
CAS No.: 7440-18-8
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00011207
Vzorec:
Ru Bod varu: 3900 °C (1013 hPa) Bod tání: 2310 °C Hustota: 12,45 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011207 CAS číslo: 7440-18-8 EINECS: 231-127-1 UN: 3089 ADR: 4.1,III Merck Index: 12,08452 |