Tisk…
Rhodium ≥99.95% (metals basis), powder -60 mesh
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
12072.02 12072.03 12072.06
12072.02EA 42250 CZK
12072.02 12072.03 12072.06
Rhodium ≥99.95% (metals basis), powder -60 mesh
Rhodium
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-16-6 Appearance: Grey Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011201
Vzorec: Rh
MW: 102.9
Bod tání: 1960
Hustota: 12.41
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011201
CAS číslo: 7440-16-6
EINECS: 231-125-0
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,08353