Rhodium ≥99.9% (metals basis), sponge -20 mesh
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
42866.03
42866.06
42866.09
42866.03EA
81330
CZK
42866.03
42866.06
42866.09
Rhodium ≥99.9% (metals basis), sponge -20 mesh
Rhodium
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-16-6
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00011201
Vzorec:
Rh Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011201 CAS číslo: 7440-16-6 EINECS: 231-125-0 UN: 3089 ADR: 4.1,III |