Rhodium ≥99.95% (metals basis), sponge -20 mesh
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
12073.02
12073.04
12073.02EA
0
CZK
12073.02
12073.04
Rhodium ≥99.95% (metals basis), sponge -20 mesh
Rhodium
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-16-6
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00011201
Vzorec:
Rh MW: 102.9 Bod tání: 1960 Hustota: 12.41 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011201 CAS číslo: 7440-16-6 EINECS: 231-125-0 UN: 3089 ADR: 4.1 III Merck Index: 12,08353 |