Rhodium, foil, Thickness: 0.025mm (0.001 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
11524.FF
11524.FI
11524.FFEA
44370
CZK
11524.FF
11524.FI
Rhodium, foil, Thickness: 0.025mm (0.001 in)
Rhodium
Vzorec:
Rh MW: 102.9 Bod varu: 3400…3700 °C (1013 hPa) Bod tání: 1960 Hustota: 12.41 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00011201 CAS číslo: 7440-16-6 EINECS: 231-125-0 Merck Index: 12,08353 |