Tisk…
Rhodium, foil, Thickness: 0,1 mm
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
11523.FF 11523.FI
11523.FFEA 0 CZK
11523.FF 11523.FI
Rhodium, foil, Thickness: 0,1 mm
Rhodium
Vzorec: Rh
Bod varu: 3400…3700 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1960 °C
Hustota: 12,41 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011201
CAS číslo: 7440-16-6
EINECS: 231-125-0
Merck Index: 12,08353