Tisk…
Rhodium ≥99.8% (metals basis), foil 0.5 mm (0.02 in) thick
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
11521.FF 11521.FI
11521.FFEA 0 CZK
11521.FF 11521.FI
Rhodium ≥99.8% (metals basis), foil 0.5 mm (0.02 in) thick
Rhodium
Vzorec: Rh
MW: 102.9
Bod varu: 3400…3700 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1960
Hustota: 12.41 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011201
CAS číslo: 7440-16-6
EINECS: 231-125-0
Merck Index: 12,08353