Tisk…

Platina, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck

Synonyms: Platinium

MQ100

349364-1.4G 349364-350MG
SIAL349364-1.4GEA 37060 CZK
SIAL349364-1.4G SIAL349364-350MG
Platina, Sigma-Aldrich®
Platina
Vzorec: Pt
MW: 195.08
Bod varu: 3827
Bod tání: 1769
Hustota: 21.447 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011179
CAS číslo: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR