Tisk…
Platina, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
349321-14G 349321-3.5G
SIAL349321-14GEA 0 CZK
SIAL349321-14G SIAL349321-3.5G
Platina, Sigma-Aldrich®
Platina
Vzorec: Pt
Bod varu: 3827 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1769 °C
Hustota: 21,447 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011179
CAS číslo: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689